Merck
ADVH94546AD8
AChemBlock
methyl 2-methoxyacrylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
116.12
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 2-methoxyacrylate
Inchi Code
1S/C5H8O3/c1-4(7-2)5(6)8-3/h1H2,2-3H3
InChI key
BTTXESIFAHCXMK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
Synonym
methyl 2-methoxyacrylate
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s71122-methyl-2-methoxyacrylate.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)