Merck
ADVH7F37D52E
AChemBlock
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
262.78
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)16-10(15)14-7-5-12(9-14)4-6-13-8-12;/h13H,4-9H2,1-3H3;1H
InChI key
KZIOIPHLRMQCHJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/t101670-tert-butyl-2-7-diazaspiro-4-4-nonane-2-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
tert-butyl 2,7-diazaspiro[4.4]nonane-2-carboxylate hydrochloride
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/t101670-tert-butyl-2-7-diazaspiro-4-4-nonane-2-carboxylate-hydrochloride.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)