Merck
ADVH49B82AA2
AChemBlock
5-[(3S)-3-methylmorpholin-4-yl]pyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
193.25
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(S)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-8-7-14-5-4-13(8)9-2-3-10(11)12-6-9/h2-3,6,8H,4-5,7H2,1H3,(H2,11,12)/t8-/m0/s1
InChI key
IQUGNNDVJSMDAA-QMMMGPOBSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light orange solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
Synonym
(s)-5-(3-methylmorpholino)pyridin-2-amine
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s85344-5-3s-3-methylmorpholin-4-yl-pyridin-2-amine.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)