Merck
ADVH49B82623
AChemBlock
methyl 4-[(E)-hydroxyiminomethyl]benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
179.18
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
methyl 4-[(E)-(hydroxyimino)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-13-9(11)8-4-2-7(3-5-8)6-10-12/h2-5H,6H2,1H3
InChI key
LCTOGOXOYKDRNN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/s78731-methyl-4-e-hydroxyiminomethyl-benzoate.html
Synonym
methyl (e)-4-((hydroxyimino)methyl)benzoate
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/s78731-methyl-4-e-hydroxyiminomethyl-benzoate.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)