Merck
ADVH303C33A0
AChemBlock
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
249.49
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-4(11)5-2-7(10)6(9)3-8(5)12/h2-3,12H,1H3
InChI key
YQBKDWADCNMPSA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
Synonym
1-(4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one
象形图
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q69474-1-4-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl-ethan-1-one.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)