Merck
ADVH14DBDFD2
AChemBlock
trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic acid Potassium salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
168.23
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H10O3.K/c1-6(9)2-4(3-6)5(7)8;/h4,9H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1/t4-,6-;
InChI 密鑰
OHCJVRHQYABSIO-AKTAWHDXSA-M
儲存溫度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
Synonym
potassium (1r,3r)-3-hydroxy-3-methylcyclobutane-1-carboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50099-trans-3-hydroxy-3-methylcyclobutanecarboxylic-acid-potassium-salt.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)