Merck
ADVH14DBCA1C
AChemBlock
Fmoc-2-methoxy-L-homophenylalanine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
431.49
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
(2S)-2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-4-(2-methoxyphenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C26H25NO5/c1-31-24-13-7-2-8-17(24)14-15-23(25(28)29)27-26(30)32-16-22-20-11-5-3-9-18(20)19-10-4-6-12-21(19)22/h2-13,22-23H,14-16H2,1H3,(H,27,30)(H,28,29)/t23-/m0/s1
InChI key
SUDSIQWKKDSTQE-QHCPKHFHSA-N
储存温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p41941-fmoc-2-methoxy-l-homophenylalanine.html
Synonym
(S)-2-((((9H-fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-4-(2-methoxyphenyl)butanoic acid
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p41941-fmoc-2-methoxy-l-homophenylalanine.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)