Merck
ADVH0430AD0A
AChemBlock
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
204.66
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
6-chloro-4-phenyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c12-10-6-9(7-11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,13,14)
InChI key
DEVDQGZCCYZPFV-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html
Synonym
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)