Merck
ADVH0430A2F2
AChemBlock
1-(4-Fluorophenyl)cyclopropylmethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
166.2
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[1-(4-fluorophenyl)cyclopropyl]methanol
Inchi Code
1S/C10H11FO/c11-9-3-1-8(2-4-9)10(7-12)5-6-10/h1-4,12H,5-7H2
InChI key
QEEQBDJFEHBFFW-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28322-1-4-fluorophenyl-cyclopropylmethanol.html
Synonym
(1-(4-fluorophenyl)cyclopropyl)methanol
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28322-1-4-fluorophenyl-cyclopropylmethanol.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)