Merck
ADVH0430A230
AChemBlock
(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.29
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-[1,1'-biphenyl]-3-ylpropanoic acid
Inchi Code
1S/C15H15NO2/c16-14(15(17)18)10-11-5-4-8-13(9-11)12-6-2-1-3-7-12/h1-9,14H,10,16H2,(H,17,18)/t14-/m0/s1
InChI key
XXPHIHDDXCFWMS-AWEZNQCLSA-N
储存温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o28128-s-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
Synonym
(s)-3-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-2-aminopropanoic acid
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o28128-s-2-amino-3-biphenyl-3-yl-propionic-acid.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)