Merck
ADV638391509
AChemBlock
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
269.34
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
5-tert-butyl 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-5-18-11(16)10-8-15(9-14(10)6-7-14)12(17)19-13(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
DIJIJACGUYWBJN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow oil or liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
Synonym
5-(tert-butyl) 7-ethyl 5-azaspiro[2.4]heptane-5,7-dicarboxylate
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18223-5-tert-butyl-7-ethyl-5-azaspiro-2-4-heptane-5-7-dicarboxylate.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)