Merck
AC5H706BF33F
Accela ChemBio Inc.
3,4-Dibromopyrrolidine-2,5-dione
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
256.88
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
3,4-dibromopyrrolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C4H3Br2NO2/c5-1-2(6)4(9)7-3(1)8/h1-2H,(H,7,8,9)
InChI key
PPSCYXMFBQJFGC-UHFFFAOYSA-N
储存温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY264832&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY264832.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)