Merck
AC5H5815FBA3
Accela ChemBio Inc.
2-Bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.04
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
2-bromo-5-(4H-1,2,4-triazol-4-yl)pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN5/c7-5-1-9-6(2-8-5)12-3-10-11-4-12/h1-4H
InChI key
XEHCPJMUIPSGGY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
+4C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY257810&attname=GoodsCode
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY257810.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)