Merck
AC5947205587
Accela ChemBio Inc.
4-Iodo-m-xylene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
232.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1-iodo-2,4-dimethylbenzene
Inchi Code
1S/C8H9I/c1-6-3-4-8(9)7(2)5-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
BUNKQJAMHYKQIM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY017104&attname=GoodsCode
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://accelachem.com/cn/msds/SY017104.pdf
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)