Merck
AABH9A223861
AA BLOCKS, INC.
3-Pyridinesulfonamide, 2-[(3-chlorophenyl)amino]-
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
283.74
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3-chloroanilino)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H10ClN3O2S/c12-8-3-1-4-9(7-8)15-11-10(18(13,16)17)5-2-6-14-11/h1-7H,(H,14,15)(H2,13,16,17)
InChI 密鑰
WSIIWLANWZDKAO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/55842-08-5
Synonym
2-(3-chloroanilino)-3-pyridinesulfonamide
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=55842-08-5