Merck
AABH99A4950B
AA BLOCKS, INC.
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
275.37
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
isopropyl 2-amino-4-(3-methylphenyl)-3-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H17NO2S/c1-9(2)18-15(17)13-12(8-19-14(13)16)11-6-4-5-10(3)7-11/h4-9H,16H2,1-3H3
InChI 密鑰
ZCTFVMFPQBAUNQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/351157-63-6
Synonym
propan-2-yl 2-amino-4-(3-methylphenyl)thiophene-3-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=351157-63-6
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)