Merck
AABH97D289F7
AA BLOCKS, INC.
3'-Ethylbiphenyl-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.27
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
3'-ethyl[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H14O2/c1-2-11-5-3-6-12(9-11)13-7-4-8-14(10-13)15(16)17/h3-10H,2H2,1H3,(H,16,17)
InChI 密鑰
GPPCSEBXFMEWTB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1215206-74-8
Synonym
3-Ethylbiphenyl-3-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1215206-74-8
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)