Merck
AABH97D289D8
AA BLOCKS, INC.
(5-(4-Chlorophenyl)pyridin-3-yl)methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
218.69
MDL號碼:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
[5-(4-chlorophenyl)-3-pyridinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C12H11ClN2/c13-12-3-1-10(2-4-12)11-5-9(6-14)7-15-8-11/h1-5,7-8H,6,14H2
InChI 密鑰
KHKZPUDQLZYPFB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1260180-20-8
Synonym
(5-(4-chlorophenyl)pyridin-3-yl)methanamine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1260180-20-8
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)