Merck
AABH93DE2B7F
AA BLOCKS, INC.
1,2-Nonanediol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
160.26
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系客户支持
Iupac Name
1,2-nonanediol
Inchi Code
1S/C9H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10/h9-11H,2-8H2,1H3
InChI key
LJZULWUXNKDPCG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
2~8 C
Purity
98.0%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/42789-13-9
Synonym
1,2-Dihydroxynonane
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=42789-13-9
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)