化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
溶解度
acetic acid: 10 mg/mL, clear, colorless
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc3ccc4C(C)=CC(=O)Oc4c3
InChI
1S/C30H37N7O7S.ClH/c1-18-7-10-21(11-8-18)45(42,43)34-17-26(38)37-14-4-6-24(37)29(41)36-23(5-3-13-33-30(31)32)28(40)35-20-9-12-22-19(2)15-27(39)44-25(22)16-20;/h7-12,15-16,23-24,34H,3-6,13-14,17H2,1-2H3,(H,35,40)(H,36,41)(H4,31,32,33);1H/t23-,24-;/m0./s1
InChI 密鑰
SRRKKDQGNHCPIE-UKOKCHKQSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
实验方案
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.
凝血酶是一种内溶性丝氨酸蛋白酶,可选择性裂解纤维蛋白原的精氨酸-甘氨酸键,从而形成纤维蛋白并释放纤维蛋白肽A和B。