Merck
449539
Sigma-Aldrich
氯环戊二烯基[(4S,5S)-2,2-二甲基-α,α,α′,α′-四苯基-1,3-二氧戊环-4,5-二甲醇酸根]钛
97%
别名:
(4S,5S)-氯-环戊二烯基-[2,2-二甲基,-1,3-二氧戊环-4,5-双(二苯基甲氧基)]钛, (S,S)-Duthaler-Hafner reagent, [(4S,5S)-2,2-二甲基-1,3-二氧戊环-4,5-双(二苯基甲氧基)]环戊二烯基-氯化钛
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C36H33ClO4Ti
分子量:
612.96
分類程式碼代碼:
12352000
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +246°, c = 1 in chloroform
mp
209-213 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ti].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC2(C)O[C@@H]([C@H](O2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)(c5ccccc5)c6ccccc6
應用
新型的高度不对称烯丙基转移试剂。用于将烯丙基亲核试剂加成到醛类可获得极好的区域选择性、非对映立体选择性和对映立体选择性(通常对映体过量值 >95%,非对映体过量值 >95%)。虽然该试剂用于化学计算量,但是可以轻松地回收手性配体和单环戊二烯基三氯化钛。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Duthaler, R.O. Hafner, A.
Chemical Reviews, 92, 807-807 (1992)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 64, 1897-1897 (1990)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 62, 631-631 (1990)
Duthaler, R.O. et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 222, 95-95 (1994)
A. Hafner et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2321-2321 (1992)