Merck
USP美国药典标准品
美国药典法定标准品,适用USP-NF各论
美国药典(USP)标准品
  • 齐全产品:3500+标准品,包括API、杂质、药用辅料和膳食补充剂。
  • 本地库存,快速发货:USP标准品本地库存,保证迅速发货。
  • 确凿可靠的结果:选对标准品,获得确凿无疑的结果。
  • 合规可信:符合USP-NF各论要求,检测具有可信度。
  • 查找和购买简化:查找轻松节约时间,一键结账简化购买。
USP标准品,让您的结果值得信赖。
按照特定产品分类探索USP标准品
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
抱歉,发生了意外错误
Network error: Failed to fetch
何为USP?
美国药典(USP)是成立于1820年的一个独立非政府、非盈利性组织,旨在通过建立有助于提高药品等产品质量的公共标准,改善公众健康。标准分为书面标准和实物标准(标准品)。
书面标准:
USP关于产品的书面标准包括各论、凡例和相应的通则。USP的主要典籍是美国药典和国家处方集(USP-NF)。
标准品:
在药物研发生产过程中,需要采用标准品严格地检验药品及其成分。为了顺利开发产品,保证可信度,厂家一般会采用基准标准品,如USP标准品,这种标准品在要求使用USP标准品的USPNF测试中,能提供确凿无疑的检验结果。它们经过全面标化,包含杂质等信息。上市前会由多个独立实验室协作进行严格的研究和评估。
使用USP标准品有什么好处?
USP建立基准标准品是为了确保检测的准确性和分析结果的重现性。在药物生产中,使用这种标准品无需多轮化验,可节省时间,加快产品开发。另外经USP调查,诸多药厂表示使用USP标准品能降低仿制药申报(ANDA)被FDA拒绝的风险。
USP官方规定使用这种标准品进行原料药和制剂的定量分析。USP各论描述的官方检测包括鉴定等分析。
相关技术文档