图 1.封闭抗体可中和血清样品中存在的干扰抗体,帮助捕获和检测抗体准确结合目标分析物。
重组小鼠IgG抗体
对于免疫分析试样中存在的破坏性蛋白,研究人员很难突破一致性、可靠性和可用性的局限,找到一款最适合的阻断剂。鉴于此,我们基于动物血清纯化的小鼠IgG,开发了一种全新的可持续替代品。全新的重组小鼠 IgG 抗体为免疫测定试剂盒制造商提供了一种严格可控的无动物来源成分阻断解决方案,可在有效减少非特异性抗体干扰的同时,提高批次间重现性和检测准确性。
重组小鼠 IgG 抗体制剂
我们提供两种无动物来源成分的小鼠IgG阻断剂抗体制剂:重组小鼠IgG B1和B2(二者均可享受到安全的供应链支持)。这两种新型混合物均通过稳定表达的CHO细胞的独特克隆开发。
- 重组小鼠 IgG B1制剂可作为血清来源小鼠IgG的直接替代品;采用被动阻断方法,消除采用捕获和检测抗体的免疫测定体系中的干扰抗体影响。
- 重组小鼠 IgG B2是B1的增强制剂,可针对免疫测定样品血清中的抗小鼠抗体提供靶向阻断。
我们进行了一项内部研究,对重组小鼠 IgG B1和B2及目前市面上的其他小鼠IgG阻断剂进行了对比。 结果表明,在ELISA检测体系中、同为1 mg/mL浓度下,此混合物可提供同等甚至更佳的阻断效率。立即阅读详情。
重组小鼠 IgG 抗体的优势
相对于血清来源的小鼠 IgG,这类无动物来源成分溶液的主要优势是具有更强的阻断能力。此外,这类新型混合物还具有如下优势:
特点 | 优点 |
---|---|
细胞培养、克隆来源材料 | 批次间差异极小(批次间重现性) |
无动物来源成分生产 | 可持续供应的源材料 |
减少了运输监管障碍 | 简化了进出口要求 |
无需混合血清 | 提高了纯度和批次间一致性 |
原料成分简单 | 减少/去除干扰物质 |
独特的活性小鼠IgG重组抗体 | 靶向抗体阻断剂设计,可特异性去除HAMA等干扰抗体 |
两种工程克隆混合物可选 | 提供了多种检测方案优化选项(被动与靶向阻断) |
Network error: Failed to fetch