Merck
加快生物安全检测的瓶颈速度
收获液快检法,时间缩短60%
CHO未加工收获液快检法加快生物安全检测
一名男子穿戴个人防护装备在生物安全实验室工作,正对着镜头微笑。
传统上,对中国仓鼠卵细胞(CHO)未加工收获液的外源病毒检测一般采用细胞培养法,十分耗时,是阻滞下游工艺的瓶颈工序。
我们的生物安全性快速检测套装特有加快外源病毒检测的Blazar® CHO AOF 试剂盒,可精简您的生物制品(单抗、重组蛋白、疫苗等)检验流程。
快检套装为一套4种检测方法,可将检测时间缩短60%:
  • 支原体的qPCR法
  • 外源病毒(包括MMV)的Blazar® CHO AOF试剂盒
  • 逆转录病毒样颗粒(RVLP)的qPCR法
  • 快速无菌检测
套装旨在服务通过无动物源生产工艺制备CHO单抗或重组蛋白的开发商和制造商,适合作为传统方案的替代或补充。相比传统方法的优势:
  • 时间减少一半以上
    • 14天 PK 35天*
  • 灵敏度相当或者更佳*
  • 监管机构熟悉的既定技术。
  • 对样品量的需求减少*
  • 经过全面验证,检测限与体外检测相当
* 与传统方法相比
时间更短、检测更灵敏、需要的样品量更少
该快检套装适于CHO细胞收获液检测。其中,生产工艺必须符合无动物源(AOF)要求,细胞库(包括主细胞库(MCB)和工作细胞库(WCB),以及可能的生产终末细胞(EOPC))必须通过广谱和物种特异性病毒检测进行全面鉴定。
Blazar® CHO AOF试剂盒是我们Blazar®独家平台的最新成员
Blazar® CHO AOF试剂盒是我们独有的一种靶向分子检测方法,旨在检测一连串的外源病毒特异性核酸序列。该试剂盒中的各病毒科,是根据与CHO细胞系无动物源培养收获液的相关性选择的。
Blazar® CHO AOF试剂盒专为CHO细胞单抗或重组蛋白生产工艺的开发商和制造商设计,适合作为收获液体外外源病毒放行检测的替代方法。与所有新方法一样,确定采用前建议先与监管机构讨论。为此,我们有专业的监管咨询团队可以为您提供帮助。
快检套装中的所有检测产品均符合GMP标准,由我们先进的检测网络在多地提供。 
相关资源
欢迎索取快检套装(最新成员:Blazar® CHO AOF试剂盒)相关资料
感谢您的关注。请提供联络信息,我们的专家会尽快与您联系。
*标记字段为必填项。