按需制备培养基
只需按下按钮,即可利用这款全新的革命性ReadyStream®系统随时随地按需制备和分装100升预热培养基。
我们推出这款划时代的创新成果,帮助您节省时间、能源、空间和资源,彻底告别当前培养基制备的种种烦恼。
- 无需处理脱水培养基
- 无需高压湿热灭菌
- 无需培养基准备室
- 无需培养瓶,无需洗涤
- 占地面积小
- 培养基质量更稳定
- 方便使用的预热培养基
- 可制备高达100 L的即用型培养基,且不失便携性
ReadyStream®系统的核心原理是用无菌水稀释浓缩培养基,由此重新定义了培养基制备和分装方法,带来巨大优势。
ReadyStream®系统的主要优势
10倍培养基浓缩液随时待用
ReadyStream®系统可使用无菌水将浓缩培养基按需稀释到适宜浓度并分装到样品袋中。
3升ReadyStream®培养基袋最多可分装30L培养基,10L袋最多100L。10倍浓缩培养基最多可存放5天。
培养基无需高压湿热灭菌
制备浓缩液时,水先流过ReadyStream®过滤套件滤除细菌,接着进入ReadyStream®培养基袋溶解袋内ISO标准的GranuCult®辐照脱水培养基。该步骤耗费20分钟,所得浓缩液可随意稀释,最多可制备100L培养基。
快速预热培养基
ReadyStream®系统可随时分装预热培养基,预设温度范围30-42℃,体积范围90-9999mL。
轻松集成到现有实验室环境
通过使用中间试剂瓶作为培养基储罐,将ReadyStream®系统连接至任何稀释器,由此实现多种设置来提高灵活性,例如在实验室内运输试剂瓶并连接至多个稀释器。此外,也可方便地添加补充剂。
观看ReadyStream®系统网络研讨会
观看ReadyStream®系统网络研讨会的演示视频,进一步了解系统及其使用方法。此外,还可观看我们的专家如何现场答疑。您也可分享您的问题,只需在我们的平台上注册访问网络研讨会并提交您的问题。
相关产品
Response not successful: Received status code 500
相关资源
- 手册:ReadyStream®系统
ReadyStream® 系统开启培养基制备新纪元
- 比较研究:ReadyStream®与其他产品的足迹对比
由一家独立的食品质检实验室开展的用时、耗能和用水需求比较研究。
- 数据说明书:ReadyStream® 过滤套件
ReadyStream®过滤套件是一种用于去离子水无菌过滤器,适用于ReadyStream®系统上的 ReadyStream®培养基袋。
- 活页:ReadyStream®和Milli-Q®系统
ReadyStream®可与Milli-Q®系统无缝连接,帮助您的实验室整合制备工作流程,最大限度利用内部空间。
- 快速入门指南:ReadyStream®系统
在ReadyStream®系统上分配培养基、灌装样品袋
- 数据说明书:ReadyStream®培养基袋GranuCult® BPW
用于从食品和动物饲料、水和其他材料中初步非选择性富集细菌,特别是致病性肠杆菌科细菌,如沙门氏菌和克罗诺杆菌。数据表:
- 数据说明书:ReadyStream®培养基袋GranuCult® TSB
用于从食品和其他材料中初步非选择性富集细菌,特别是沙门氏菌。
- 数据说明书:ReadyStream® 数据矩阵生成工具
- 按需网络研讨会:ReadyStream®系统
在本次网络研讨会中,您将了解为何我们宣称ReadyStream®系统开启培养基制备新纪元。想改变您的培养基制备方式吗?
- EN ISO 11133应用说明
了解在采用EN ISO 11133集中纯化水和Milli-Q® IX纯水系统产出的纯水制备微生物培养基及进行性能测试时,如何比较两种水源。测试包括针对李斯特菌和沙门氏菌病原体的专用培养基。