Merck
Tetrahidrofurano
Botella de disolvente tetrahidrofurano
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
El tetrahidrofurano (THF) es un compuesto heterocíclico (éter cíclico), muy utilizado como disolvente en síntesis orgánica. El THF es incoloro, tiene baja viscosidad y exhibe una constante dieléctrica relativamente elevada, lo que le permite disolver una amplia gama de compuestos polares y no polares. Es particularmente eficaz en la disolución de compuestos polares como sales inorgánicas, complejos metálicos y algunos polímeros.
El THF se utiliza también como disolvente en las reacciones de Grignard para la síntesis de compuestos organometálicos. Además, sirve como medio de reacción para las reacciones de polimerización, específicamente para la polimerización de los polímeros de vinilo. En cromatografía, el THF se utiliza para la preparación de disoluciones empleadas en espectroscopia y otras técnicas analíticas.
El tetrahidrofurano es relativamente estable en condiciones normales. Sin embargo, durante su conservación prolongada, tiene el potencial de formar peróxidos orgánicos. Para mitigar esto, el THF puede estabilizarse agregando hidroxitolueno butilado (BHT). El BHT elimina los radicales libres requeridos para formación de peróxido.
Tetrahidrofurano anhidro
El tetrahidrofurano anhidro se utiliza como disolvente en las reacciones de Grignard para garantizar la ausencia de agua, que puede reaccionar con el reactivo de Grignard e interrumpir la reacción. También se utiliza como disolvente en aplicaciones electroquímicas, como la investigación de baterías o la electrodeposición.
Tetrahidrofurano en cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
El tetrahidrofurano presenta una mayor capacidad de elución en comparación con otros disolventes de HPLC comúnmente utilizados como el metanol o el acetonitrilo. Esta característica puede ser beneficiosa cuando se separan compuestos con polaridades similares o cuando se requiere una elución más fuerte.
Tetrahidrofurano deuterado (tetrahidrofurano-d8)
El THF-d8 se utiliza como disolvente deuterado o como patrón de referencia en espectroscopia de RMN de protones (1H) y carbono-13 (13C).
Tetrahidrofurano en cromatografía de gases
El THF es un disolvente aprótico polar con la capacidad de disolver una amplia gama de compuestos orgánicos. Es particularmente eficaz en la disolución de analitos polares, por lo que es adecuado para el análisis de compuestos con polaridad de moderada a alta en cromatografía de gases (GC).
Tetrahidrofurano Omnisolv®
El tetrahidrofurano Omnisolv® es un tetrahidrofurano no UV utilizado en diversas técnicas analíticas, como la HPLC, la cromatografía de líquidos-espectrometría de masas y la cromatografía de gases.
Tetrahidrofurano Emprove®
El tetrahidrofurano se utiliza como disolvente en la producción farmacéutica para el procesamiento de principios farmacéuticos activos (API) y el cribado de polimorfos.