Merck
PHL89690
Glucoraphenin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Methylsulfinyl 3-butenylglucosinolate potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H20KNO10S3
Número de CAS:
Peso molecular:
473.58
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CC\C=C\[S](=O)C)S[C@@H]1OC([C@H](C(C1O)O)O)CO
InChI
1S/C12H21NO10S3.K/c1-25(18)5-3-2-4-8(13-23-26(19,20)21)24-12-11(17)10(16)9(15)7(6-14)22-12;/h3-5,7,9-17H,2,6H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1/b5-3+,8-4?;/t7?,9-,10?,11?,12+,25?;/m1./s1
Clave InChI
XBBPQOGSPBMCNJ-WNIGUBMRSA-M
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)