PHL84219
3,3′,4′,5,6,7,8-Heptamethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3,5,6,7,8-pentamethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 3-Methoxynobiletin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
SMILES string
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(c(c(c2OC)OC)OC)OC
InChI
1S/C22H24O9/c1-24-12-9-8-11(10-13(12)25-2)16-19(27-4)15(23)14-17(26-3)20(28-5)22(30-7)21(29-6)18(14)31-16/h8-10H,1-7H3
InChI key
SSXJHQZOHUYEGD-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)