Merck
PHL80863
4-Hydroxyisophthalic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Hydroxy 1,3-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3-1,3-(CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
OC(C1=CC(C(O)=O)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C8H6O5/c9-6-2-1-4(7(10)11)3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
Clave InChI
BCEQKAQCUWUNML-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)