Documentos clave
G004463
HPLC Analysis of Amlodipine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: CHIROBIOTIC V2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (15024AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; (95:5, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 20 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
suitability
application for HPLC
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Legal Information
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descripción
    Amlodipine besylate, ≥98% (HPLC)
Analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)