819006
TSKgel® ODS-120T (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® ODS-120T Guard Cartridge, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1.5 cm × 3.2 mm, 5 μm particle size, pkg of 3 ea
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-120T, 19006
Extensión del etiquetado
22% Carbon, multilayer, encapped
Parámetros
0-100% organic solvent
10-50 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1.5 cm × 3.2 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
150 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Reversed-phase liquid chromatography (RPLC) is the preferred method for analysis and purification of polar and nonpolar compounds that are soluble in mixtures of water and organic solvents.
Forma física
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)