73424
N,N′-(Hexane-1,6-diyl)bis(3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propanamide)
analytical standard
Sinónimos:
Antioxidant 1098
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0 %
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)C1=C(O)C(C(C)(C)C)=CC(CCC(NCCCCCCNC(CCC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)=O)=O)=C1
InChI
1S/C40H64N2O4/c1-37(2,3)29-23-27(24-30(35(29)45)38(4,5)6)17-19-33(43)41-21-15-13-14-16-22-42-34(44)20-18-28-25-31(39(7,8)9)36(46)32(26-28)40(10,11)12/h23-26,45-46H,13-22H2,1-12H3,(H,41,43)(H,42,44)
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)