57250-U
Colector de vacío Visiprep™ SPE, sin PTFE
standard, 24-port model
Sinónimos:
Colector de vacío SPE de 24 puertos para cartuchos
About This Item
Productos recomendados
material
UHMW PE frit
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
product line
Visiprep™
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
suitability
suitable for (for PFAS Testing)
application(s)
environmental
food and beverages
General description
Application
- Nanopartículas de pululano-doxorrubicina sensibles al pH cargadas con 1,1,2-triclorotrifluoroetano como un sinérgico novedoso para la ablación tumoral mediada por ultrasonidos enfocados de alta intensidad: en este innovador enfoque se emplea 1,1,2-triclorotrifluoroetano en formulaciones de nanopartículas para mejorar la eficacia de los tratamientos tumorales a través de ultrasonidos enfocados de alta intensidad, demostrando su potencial en aplicaciones farmacéuticas (Li et al., 2019).
- Análisis químico y evaluación del riesgo del dietilftalato en bebidas alcohólicas, con especial atención al alcohol no registrado: centrado principalmente en el dietilftalato, en este estudio se destaca sin embargo el alcance más amplio de la inocuidad de los disolventes en los productos farmacéuticos, sugiriendo implicaciones indirectas para el manejo y las evaluaciones de seguridad de disolventes como el 1,1,2-triclorotrifluoroetano (Leitz et al., 2009).
- Determinación cuantitativa del n-propano, el iso-butano y el n-butano mediante GC-MS de espacio de cabeza en intoxicaciones por inhalación de líquido más ligero: en esta investigación se demuestra el uso de técnicas analíticas avanzadas para sustancias volátiles, que podrían ser análogas a las metodologías aplicadas en el estudio de los aspectos medioambientales y de inocuidad del 1,1,2-triclorotrifluoroetano en entornos industriales (Bouche et al., 2002).
Features and Benefits
- Válvulas de tipo tornillo patentadas dentro de cada puerto de SPE para un control de flujo preciso
- El cuenco de vidrio no se disolverá, empañará ni cambiará de color cuando se exponga a disolventes
- Las patas de la tapa permiten al usuario apoyarla fácilmente sobre la superficie de trabajo cuando la quite de colector
- El manómetro y la válvula de purga de tornillo resistentes al disolvente ofrecen un mejor control del precinto y del vacío. La válvula ocupa 1/4″ del tubo de vacío.
- En la gradilla de recipientes de recogida de PP pueden colocarse viales de automuestreador; viales de centelleo pequeños (D.E. recomendado, 22,75 mm); tubos de ensayo de 10 y 16 mm; y matraces aforados de 1, 2, 5 y 10 ml. Para los modelos de 12 puertos, se dispone de una placa opcional para viales de centelleo de 20 ml.
Legal Information
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.