Documentos clave
27102-U
Supelco
Crimp seals, 11 mm, with PTFE/rubber septa
silver aluminum seal, diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, opening 4.8 mm
Sinónimos:
11 mm PTFE/Rubber Cap Seals
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
envase
pkg of 1 × 100 ea (27102-U)
diám. × grosor
11 mm × 1.0 mm
apertura
4.8 mm
Adaptador
thread for 11 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)