27027-U
Screw Top Vial, Graduated
volume 22 mL, thread for 20-400, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Graduated Clear Glass Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with graduations)
descripción
cap not included
Características
closure type screw top vial
graduated
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
23 mm × 85 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)