Documentos clave
Z290815
Sigma-Aldrich
Nylon membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
Sinónimos:
Filter Membranes, Nylon Membrane Filters
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
pore size:
0.45 μm
material:
Nylon membrane
diam.:
25 mm
thickness:
60-125 μm
sterility:
non-sterile
Nombre del producto
Filter membranes, nylon, pore size 0.45 μm, diam. 25 mm
material
Nylon membrane
sterility
non-sterile
diam.
25 mm
thickness
60-125 μm
pore size
0.45 μm
General description
Los filtros de nailon son hidrofilos y no se utilizan materiales humectantes en su fabricación. Con un nivel extraíble de <0,0015 mg/cm2, son ideales como disolvente y preparación de la muestra para HPLC. Debido a su elevada capacidad de fijación no específica no son recomendables para soluciones de proteínas. Compatible con agua y la mayoría de disolventes orgánicos. Para autoclaves; no es afectado por temperaturas de hasta 180 °C.
Features and Benefits
  • Compatible with aqueous and most organic solvents
  • Autoclave friendly
  • It can withstand temperatures up to 180°C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)