SML3657
uPSEM817 tartrate
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-N-Propoxy-7,8,9,10-tetrahydro-6H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxaline tartrate, PSEM 817 tartrate, Ultrapotent pharmacologically selective effector molecule 817 tararate, uPSEM817 tartrate
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Precaución
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)