SML3338
NF-56-EJ40
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
2-(2-(4′-((4-Methylpiperazin-1-yl)methyl)biphenyl-3-ylcarboxamido)phenyl)acetic acid, 2-(2-(4′-((4-methylpiperazin-1-yl)methyl)-[1,1′-biphenyl]-3-carboxamido)phenyl)acetic acid, 2-[[[4′-[(4-Methyl-1-piperazinyl)methyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]carbonyl]amino]-benzeneacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)