SML2595
AZD1208
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(5Z)-5-[[2-[(3R)-3-Amino-1-piperidinyl][1,1′-biphenyl]-3-yl]methylene]-2,4-thiazolidinedione, (R,Z)-5-((2-(3-Aminopiperidin-1-yl)biphenyl-3-yl)methylene)thiazolidine-2,4-dione, AZD 1208, AZD-1208
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S1\C(=C/c2c(c(ccc2)c4ccccc4)N3C[C@@H](CCC3)N)\C(=O)NC1=O
InChI
1S/C21H21N3O2S/c22-16-9-5-11-24(13-16)19-15(12-18-20(25)23-21(26)27-18)8-4-10-17(19)14-6-2-1-3-7-14/h1-4,6-8,10,12,16H,5,9,11,13,22H2,(H,23,25,26)/b18-12-/t16-/m1/s1
InChI key
MCUJKPPARUPFJM-UWCCDQBKSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)