SML1874
DM-NOFD
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Dimethyl N-oxalyl-D-phenylalanine, N-(2-Methoxy-2-oxoacetyl)-D-phenylalanine methyl ester, N-Oxalyl-D-phenylalanine dimethyl ester
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
oil
color
, colorless to dark yellow
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C(C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(OC)=O)=O)OC
InChI
1S/C13H15NO5/c1-18-12(16)10(14-11(15)13(17)19-2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3,(H,14,15)/t10-/m1/s1
Clave InChI
CAUUPQLNYYFMOQ-SNVBAGLBSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)