N7787
NS3694
≥98%, powder
Sinónimos:
4-Chloro-2-[3-(3-trifluoromethyl-phenyl)-ureido]benzoic acid
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
H2O: insoluble <5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1NC(=O)Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
InChI key
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GRIK1(2897)
Application
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?