N0164
Necrostatin-5
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
2-[[3,4,5,6,7,8-hexahydro-3-(4-methoxyphenyl)-4-oxo[1]benzothieno[2,3-d]pyrimidin-2-yl]thio]-acetonitrile, 3-p-methoxyphenyl-5,6-tetramethylenothieno[2,3-d]pyrimidin-4-one-2-mercaptoethylcyanide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)N2C(=O)c3c4CCCCc4sc3N=C2SCC#N
InChI
1S/C19H17N3O2S2/c1-24-13-8-6-12(7-9-13)22-18(23)16-14-4-2-3-5-15(14)26-17(16)21-19(22)25-11-10-20/h6-9H,2-5,11H2,1H3
InChI key
VGONMECBFMCKBS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)