CLS4626
Corning® disposable aseptic transfer cap, microcarriers
leur fitting, sterile, weight 100 g
Sinónimos:
Corning cap
About This Item
Productos recomendados
material
orange polypropylene cap (disposable)
sterility
sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Corning 4626
cap size
45 mm
tubing I.D. × O.D. × L
1/4 in. × 3/8 in. × 30 in., chemical resistant, heat sealable flexible
weight
100 g
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)