03819
Ethylene glycol monododecyl ether
BioXtra, ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
2-(Dodecyloxy)ethanol, C12E1, Dodecylglycol
About This Item
Productos recomendados
description
non-ionic
Quality Level
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (GC)
mol wt
230.39 g/mol
refractive index
n20/D 1.446
density
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤50 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
CCCCCCCCCCCCOCCO
CCCCCCCCCCCCOCCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
212.0 °F - closed cup
flash_point_c
100.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?