Y0002004
Arsenic solution
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard, 1.02 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
arsenic
fabricante / nombre comercial
EDQM
concentración
1.02 mg/mL (dissolved in aqueous nitric acid)
Formato
neat
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Respiratory organs,Cardio-vascular system,Gastro-intestinal system,Central nervous system,Nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)