PHL80182
Urushiol (15:3)
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-(8Z,11Z,14-Pentadecatrienyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥85.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Oc1c(cccc1CCCCCCC\C=C/C\C=C/CC=C)O
InChI
1S/C21H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h2,4-5,7-8,15,17-18,22-23H,1,3,6,9-14,16H2/b5-4-,8-7-
Categorías relacionadas
General description
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)