908800
1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I)tetrafluoroborate
Umicore
Sinónimos:
(R,R)-Et-DUPHOS-Rh
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
cadena SMILES
C[CH+]C.CC[C@@H]1CC[C@@H](CC)P12C3=C(P4([Rh](C)2C)[C@H](CC)CC[C@H]4CC)C=CC=C3.FB(F)F.C5C/C=C\CC/C=C\5.[F-]
InChI
1S/C22H36P2.C8H12.BF4.Rh/c1-5-17-13-14-18(6-2)23(17)21-11-9-10-12-22(21)24-19(7-3)15-16-20(24)8-4;1-2-4-6-8-7-5-3-1;2-1(3,4)5;/h9-12,17-20H,5-8,13-16H2,1-4H3;1-2,7-8H,3-6H2;;/q;;-1;+1/b;2-1-,8-7-;;/t17-,18-,19-,20-;;;/m1.../s1
Clave InChI
DSYBEQKPSKLNMC-KYOOHHHUSA-N
Aplicación
Catalyst for:
- Asymmetric hydrogenation reactions
The catalyst works well with privileged ligands.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Almacenamiento y estabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)