63086
Magnesium ionophore III
Selectophore™, function tested
Sinónimos:
ETH 4030, N,N′′-Octamethylene-bis(N′-heptyl-N′-methylmalonamide)
About This Item
Productos recomendados
grade
for ion-selective electrodes
Quality Level
product line
Selectophore™
quality
function tested
SMILES string
CCCCCCCN(C)C(=O)CC(=O)NCCCCCCCCNC(=O)CC(=O)N(C)CCCCCCC
InChI
1S/C30H58N4O4/c1-5-7-9-15-19-23-33(3)29(37)25-27(35)31-21-17-13-11-12-14-18-22-32-28(36)26-30(38)34(4)24-20-16-10-8-6-2/h5-26H2,1-4H3,(H,31,35)(H,32,36)
InChI key
MXMJPDBVBJZBCA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Packaging
Other Notes
Legal Information
related product
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)