51848
Heptatriacontane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥97.0%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
76-78 °C
aplicaciones
petroleum
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H76/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
Clave InChI
PXEZIKSRSYGOED-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?