34552
Triafamone
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
2′-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-1,1,6′-trifluoro-N-methylmethanesulfonanilide, N-[2-[(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)carbonyl]-6-fluorophenyl]-1,1-difluoro-N-methylmethanesulfonamide
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
Categorías relacionadas
Recommended products
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?